Sulfanilamid
Lieferant: Molekula
Synonyme: Anilin-4-sulfonsäureamid, 4-Aminobenzolsulfonamid, 4-Aminobenzolsulfonsäureamid
23436681-1KG
MOLE23436681-1KGEA 270 EUR
MOLE23436681-1KG
Sulfanilamid
Sulfanilamid
Formel: H₂NC₆H₄SO₂NH₂
Molecular Weight: 172,21 g/mol
Siedepunkt: 401 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 163…167 °C
Dichte: 1,46 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007939
CAS-Nummer: 63-74-1
EINECS: 200-563-4
Merck Index: 13,09010
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a76bb9ab6bdf23e9d846b24d4f57047dea1d5071&vid=f2f1c5e47a127cd33d3b4a2a31b1057c375456eb&prid=web&clid=SAPDAM