ω-Brom-4-chloracetophenon
Lieferant: Molekula
23463177-100G
MOLE23463177-100GEA 0 EUR
MOLE23463177-100G
ω-Brom-4-chloracetophenon
ω-Brom-4-chloracetophenon
Formel: C₈H₆BrClO
Siedepunkt: 278 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 110 °C
MDL: MFCD00000625
CAS-Nummer: 536-38-9
EINECS: 208-631-5
UN: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02172