2,6-Difluorbenzaldehyd
Lieferant: Molekula
23482755-5G
MOLE23482755-5GEA 0 EUR
MOLE23482755-5G
2,6-Difluorbenzaldehyd
2,6-Difluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄F₂O
Siedepunkt: 194 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 15…17 °C
Dichte: 1,31 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010293
CAS-Nummer: 437-81-0