Penicillin G Kaliumsalz

Lieferant: Molekula
Achtung

23531529-25G
MOLE23531529-25GEA 0 EUR
MOLE23531529-25G
Penicillin G Kaliumsalz
Penicillin G Kaliumsalz
Formel: C₁₆H₁₇KN₂O₄S
Schmelzpunkt: 214…217 °C
Dichte: 1,359 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00036193
CAS-Nummer: 113-98-4
EINECS: 204-038-0
Merck Index: 12,07225

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR