L(+)-Ribose
Lieferant: Molekula
Synonyme: (2S,3S,4S)-2,3,4,5-Tetrahydroxypentanal, L-(+)-Ribose
23543542-1G
MOLE23543542-1GEA 0 EUR
MOLE23543542-1G
L(+)-Ribose
L(+)-Ribose
Formel: C₅H₁₀O₅
Molecular Weight: 150,13 g/mol
Siedepunkt: 331 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 86…87 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00167010
CAS-Nummer: 24259-59-4
EINECS: 246-110-4