Seleninyldichlorid
Lieferant: Molekula
Gefahr
Synonyme: Selen(IV)dichloridoxid, Selen(IV)oxydichlorid
23618910-5G
MOLE23618910-5GEA 0 EUR
MOLE23618910-5G
Seleninyldichlorid
Seleninyldichlorid
Formel: Cl₂OSe
Molecular Weight: 165,86 g/mol
Siedepunkt: 178 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 8,5 °C
Dichte: 2,44 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00016327
CAS-Nummer: 7791-23-3
EINECS: 232-244-0
UN: 2879
ADR: 8,I
Merck Index: 12,08578