N-Iodsuccinimid
Lieferant: Molekula
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Iodbernsteinsäureimid, 1-Iod-1,4-butandisäureimid, N-Iodbernsteinsäureimid, NIS, N-Iod-1,4-butandisäureimid
23668371-25G
23668371-100G
MOLE23668371-25GEA
89.4
EUR
MOLE23668371-25G
MOLE23668371-100G
N-Iodsuccinimid
N-Iodsuccinimid
Formel:
C₄H₄INO₂ Molecular Weight: 224.99 g/mol Siedepunkt: 356 Schmelzpunkt: 200…202 °C Dichte: 2.245 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00005512 CAS-Nummer: 516-12-1 EINECS: 208-221-6 Merck Index: 13,05065 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...