2-Adamantanon
Lieferant: Molekula
Synonyme: Adamantan-2-one
23794765-25G
MOLE23794765-25GEA 0 EUR
MOLE23794765-25G
2-Adamantanon
2-Adamantanon
Formel: C₁₀H₁₄O
Molecular Weight: 150,22 g/mol
Siedepunkt: 228 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 43 °C
Dichte: 1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00074737
CAS-Nummer: 700-58-3
EINECS: 211-847-2