Bromthymolblau Natriumsalz
Lieferant: Molekula
24025529-25G
MOLE24025529-25GEA 0 EUR
MOLE24025529-25G
Bromthymolblau Natriumsalz
Bromthymolblau Natriumsalz
Formel: C₂₇H₂₇Br₂NaO₅S
Schmelzpunkt: > 200 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00077263
CAS-Nummer: 34722-90-2
EINECS: 252-169-7