2-Methoxyphenylboronsäure
Lieferant: Molekula
Synonyme:
(2-Methoxyphenyl)metaborsäure, Dihydroxy(2-methoxyphenyl)boran, 2-Methoxybenzolboronsäure
24085771-1G
MOLE24085771-1GEA
0
EUR
MOLE24085771-1G
2-Methoxyphenylboronsäure
2-Methoxyphenylboronsäure
Formel:
C₇H₉BO₃ Molecular Weight: 151,96 g/mol Schmelzpunkt: 165 °C |
MDL:
MFCD00236047 CAS-Nummer: 5720-06-9 |