4-Cyanbenzaldehyd

Lieferant: Molekula

Synonyme: 4-Formylbenzonitril

24240192-25G
MOLE24240192-25GEA 0 EUR
MOLE24240192-25G
4-Cyanbenzaldehyd
4-Cyanbenzaldehyd
Formel: C₈H₅NO
Molecular Weight: 131,13 g/mol
Siedepunkt: 262 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 100…103 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003376
CAS-Nummer: 105-07-7
EINECS: 203-267-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR