L(-)-Xylose
Lieferant: Molekula
Synonyme:
(2S,3R,4S)-2,3,4,5-Tetrahydroxypentanal, L-(-)-Xylose
24507348-25G
MOLE24507348-25GEA
0
EUR
MOLE24507348-25G
L(-)-Xylose
L(-)-Xylose
Formel:
C₅H₁₀O₅ Molecular Weight: 150,13 g/mol Siedepunkt: 331 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 150…152 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00151096 CAS-Nummer: 609-06-3 EINECS: 210-174-1 |