4-Methylveratrol
Lieferant: Molekula
|
Achtung
|
Synonyme:
1,2-Dimethoxy-4-methylbenzene, 3,4-Dimethoxytoluene
24539542-100G
MOLE24539542-100GEA
0
EUR
MOLE24539542-100G
4-Methylveratrol
4-Methylveratrol
Formel:
C₉H₁₂O₂ Molecular Weight: 152,19 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00016651 CAS-Nummer: 494-99-5 EINECS: 207-796-0 |