3-Chlor-2-fluoranilin
Lieferant: Molekula
24640512-1G
MOLE24640512-1GEA
0
EUR
MOLE24640512-1G
3-Chlor-2-fluoranilin
3-Chlor-2-fluoranilin
Formel:
C₆H₅ClFN Molecular Weight: 145.56 g/mol Siedepunkt: 99 °C (14 mmHg) |
MDL:
MFCD00069415 CAS-Nummer: 2106-04-9 EINECS: 218-283-6 UN: 2810 ADR: 6.1 III |