1-Naphthylphosphat Dinatriumsalz Monohydrat
Lieferant: Molekula
Synonyme:
1-Naphthyl phosphate, disodium salt hydrate
24815696-5G
MOLE24815696-5GEA
493
EUR
MOLE24815696-5G
1-Naphthylphosphat Dinatriumsalz Monohydrat
1-Naphthylphosphat Dinatriumsalz Monohydrat
Formel:
C₁₀H₇Na₂O₄P·1H₂O Molecular Weight: 268,12 g/mol (anhy) |
MDL:
MFCD00150614 CAS-Nummer: 207569-06-0 EINECS: 218-564-3 |