2-Amino-5-chlor-2'-fluorbenzophenon
Lieferant: Molekula
Synonyme: (2-Amino-5-chlorophenyl)(2-fluorophenyl)methanone, 2-Amino-5-chloro-2′-fluorobenzophenone
24826290-5G
MOLE24826290-5GEA 0 EUR
MOLE24826290-5G
2-Amino-5-chlor-2'-fluorbenzophenon
2-Amino-5-chlor-2'-fluorbenzophenon
Formel: C₁₃H₉ClFNO
Molecular Weight: 249,67 g/mol
Siedepunkt: 364 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 94…95 °C
MDL: MFCD00038381
CAS-Nummer: 784-38-3
EINECS: 212-316-8