(R)-(-)-Thiazolidin-4-carbonsäure
Lieferant: Molekula
Synonyme: H-Thz-OH, L(-)-Thiazolidine-4-carboxylic acid
24896910-25G
MOLE24896910-25GEA 0 EUR
MOLE24896910-25G
(R)-(-)-Thiazolidin-4-carbonsäure
(R)-(-)-Thiazolidin-4-carbonsäure
Formel: C₄H₇NO₂S
Molecular Weight: 133,17 g/mol
MDL: MFCD00005212
CAS-Nummer: 34592-47-7
EINECS: 252-106-3