5-Aminoisophthalsäure

Lieferant: Molekula
Achtung

Synonyme: 5-Amino-1,3-benzoldicarbonsäure

25027293-100G
MOLE25027293-100GEA 68.2 EUR
MOLE25027293-100G
5-Aminoisophthalsäure
5-Aminoisophthalsäure
Formel: C₈H₇NO₄
Molecular Weight: 181,15 g/mol
Siedepunkt: 515 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 150…156 °C
MDL: MFCD00002522
CAS-Nummer: 99-31-0
EINECS: 202-748-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR