1,4-Naphthochinon

Lieferant: Molekula
Gefahr

Synonyme: Benzo(e)cyclohex-2-en-1,4-dion

25038144-500G
MOLE25038144-500GEA 151 EUR
MOLE25038144-500G
1,4-Naphthochinon
1,4-Naphthochinon
Formel: C₁₀H₆O₂
Molecular Weight: 158.16 g/mol
Siedepunkt: 298
Schmelzpunkt: 124
Dichte: 1.422 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 141
MDL: MFCD00001676
CAS-Nummer: 130-15-4
EINECS: 204-977-6
UN: 2811
ADR: 6.1 I
Merck Index: 12,06482

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR