5-Bromnicotinsäure
Lieferant: Molekula
25102952-100G
MOLE25102952-100GEA 0 EUR
MOLE25102952-100G
5-Bromnicotinsäure
5-Bromnicotinsäure
Formel: C₆H₄BrNO₂
Siedepunkt: 300 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 184…185 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009783
CAS-Nummer: 20826-04-4
EINECS: 244-065-5