(±)-2-Nonanol

Lieferant: Molekula

Synonyme: Heptylmethylcarbinol, (±)-Methyl-heptylcarbinol, (±)-Heptyl-methylcarbinol, (±)-2-Hydroxynonan

25104481-100G
MOLE25104481-100GEA 0 EUR
MOLE25104481-100G
(±)-2-Nonanol
(±)-2-Nonanol
Formel: C₉H₂₀O
Molecular Weight: 144,26 g/mol
Siedepunkt: 193 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –35 °C
Dichte: 0,831 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004593
CAS-Nummer: 628-99-9
EINECS: 211-065-1

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR