D(-)-Luciferin Natriumsalz Monohydrate
Lieferant: Molekula
25302670-25MG
MOLE25302670-25MGEA 0 EUR
MOLE25302670-25MG
D(-)-Luciferin Natriumsalz Monohydrate
D(-)-Luciferin Natriumsalz
Formel: C₁₁H₇N₂NaO₃S₂·H₂O
Molecular Weight: 320.32 g/mol
MDL: MFCD11865368
CAS-Nummer: 103404-75-7