5-Nitro-8-chinolinol

Lieferant: Molekula

Synonyme: Nitroxolin

25352425-25G
MOLE25352425-25GEA 182 EUR
MOLE25352425-25G
5-Nitro-8-chinolinol
5-Nitro-8-chinolinol
Formel: C₉H₆N₂O₃
Molecular Weight: 190,16 g/mol
Siedepunkt: 419 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 179…181 °C
Dichte: 1,549 g/cm³ (22 °C)
MDL: MFCD00006791
CAS-Nummer: 4008-48-4
EINECS: 223-662-4
Merck Index: 12,06753

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR