2,5-Diaminopyridin Dihydrochlorid
Lieferant: Molekula
25440537-25G
MOLE25440537-25GEA
0
EUR
MOLE25440537-25G
2,5-Diaminopyridin Dihydrochlorid
2,5-Diaminopyridin Dihydrochlorid
Formel:
C₅H₉Cl₂N₃ Molecular Weight: 182.05 g/mol Schmelzpunkt: 264 |
MDL:
MFCD00040818 CAS-Nummer: 26878-35-3 EINECS: 248-083-4 UN: 2811 ADR: 6.1 III |