Chromotropsäure Dinatriumsalz Dihydrat
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyme: Dinatrium-4,5-dihydroxynaphthalin-2,7-disulfonat Dihydrat, 4,5-Dihydroxynaphthalin-2,7-disulfonsäure Dinatriumsalz Dihydrat, 4,5-Dihydroxy-2,7-naphthalindisulfonsäure Dinatriumsalz Dihydrat, Dinatriumchromotropat Dihydrat
25454876-25G
MOLE25454876-25GEA 0 EUR
MOLE25454876-25G
Chromotropsäure Dinatriumsalz Dihydrat
Chromotropsäure Dinatriumsalz Dihydrat
Formel: (HO)₂C₁₀H₄(SO₃Na)₂·2H₂O
Schmelzpunkt: 300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150612
CAS-Nummer: 5808-22-0
EINECS: 204-972-9
Merck Index: 13,02261