2-Fluorstyrol
Lieferant: Molekula
Synonyme: 1-Fluoro-2-vinylbenzene
25473627-5G
MOLE25473627-5GEA 0 EUR
MOLE25473627-5G
2-Fluorstyrol
2-Fluorstyrol
Formel: C₈H₇F
Molecular Weight: 122,14 g/mol
Siedepunkt: 94 °C (0,5 mmHg)
Dichte: 1,03 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00013550
CAS-Nummer: 394-46-7
EINECS: 206-896-1