1,3-Dimethyladamantan

Lieferant: Molekula

25531586-5G
MOLE25531586-5GEA 0 EUR
MOLE25531586-5G
1,3-Dimethyladamantan
1,3-Dimethyladamantan
Formel: C₁₂H₂₀
Molecular Weight: 164.29 g/mol
Siedepunkt: 201,5
Schmelzpunkt: –30 °C
Dichte: 0.9016 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00074755
CAS-Nummer: 702-79-4
EINECS: 211-870-8
UN: 3295
ADR: 3 III

Bestellen

TECHNISCHE DATEN

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR