Triethanolamin Hydrochlorid
Lieferant: Molekula
25559545-100G
MOLE25559545-100GEA 71.6 EUR
MOLE25559545-100G
Triethanolamin Hydrochlorid
Triethanolamin Hydrochlorid
Formel: C₆H₁₆ClNO₃
Molecular Weight: 185,65 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012596
CAS-Nummer: 637-39-8
EINECS: 211-284-2