3,4-Dimethoxybenzylalkohol
Lieferant: Molekula
Synonyme:
Veratrylalkohol, (3,4-Dimethoxyphenyl)methanol
25751471-100G
MOLE25751471-100GEA
146
EUR
MOLE25751471-100G
3,4-Dimethoxybenzylalkohol
3,4-Dimethoxybenzylalkohol
Formel:
C₉H₁₂O₃ Molecular Weight: 168,19 g/mol |
MDL:
MFCD00004638 CAS-Nummer: 93-03-8 EINECS: 202-212-0 |