2-Methoxy-p-kresol
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyme: 2-Methoxy-4-methylphenol, 4-Hydroxy-3-methoxytoluol, 1-Hydroxy-2-methoxy-4-methylbenzol, 2-Hydroxy-5-methylanisol
25783219-100G
MOLE25783219-100GEA 78.9 EUR
MOLE25783219-100G
2-Methoxy-p-kresol
2-Methoxy-p-kresol
Formel: C₈H₁₀O₂
Molecular Weight: 138,17 g/mol
Siedepunkt: 219…222 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,09 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002378
CAS-Nummer: 93-51-6
EINECS: 202-252-9
Merck Index: 13,02599