Benzofuran
Lieferant: Molekula
Synonyme: Benzo[b]furan, Cumaron
25856453-25G
MOLE25856453-25GEA 86.2 EUR
MOLE25856453-25G
Benzofuran
Benzofuran
Formel: C₈H₆O
Molecular Weight: 118,14 g/mol
Siedepunkt: 173 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: < –18 °C
Dichte: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 50 °C
MDL: MFCD00005847
CAS-Nummer: 271-89-6
EINECS: 205-982-6
Merck Index: 13,01089