L(+)-Natriumlactat
Lieferant: Molekula
Synonyme: (S)-(+)-2-Hydroxypropionsäure Natriumsalz, L(+)-Milchsäure Natriumsalz, (S)-(+)-Milchsäure Natriumsalz
25860279-25G
MOLE25860279-25GEA 242 EUR
MOLE25860279-25G
L(+)-Natriumlactat
L(+)-Natriumlactat
Formel: C₃H₅NaO₃
Molecular Weight: 112,06 g/mol
MDL: MFCD00066576
CAS-Nummer: 867-56-1
EINECS: 212-762-3