1,1'-Carbonyldiimidazol

Lieferant: Molekula
Gefahr

25890016-25G
MOLE25890016-25GEA 0 EUR
MOLE25890016-25G
1,1'-Carbonyldiimidazol
1,1'-Carbonyldiimidazol
Formel: C₇H₆N₄O
Schmelzpunkt: 111…116 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005286
CAS-Nummer: 530-62-1
EINECS: 208-488-9
UN: 3263
ADR: 8,II
Merck Index: 14,01819

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR