2-Fluor-α-methyl-4-biphenylessigsäure
Lieferant: Molekula
Synonyme:
Ansaid, 2-(2-Fluoro-[1,1'-biphenyl]-4-yl)propanoic acid, Flurbiprofen, Froben, Antadys
26685423-1G
MOLE26685423-1GEA
0
EUR
MOLE26685423-1G
2-Fluor-α-methyl-4-biphenylessigsäure
2-Fluor-α-methyl-4-biphenylessigsäure
Formel:
C₁₅H₁₃FO₂ |
MDL:
MFCD00079303 CAS-Nummer: 5104-49-4 EINECS: 225-827-6 |