1-Brom-4-ethylbenzol
Lieferant: Molekula
Synonyme: 4-Ethyl-1-brombenzol
26740269-25G
MOLE26740269-25GEA 0 EUR
MOLE26740269-25G
1-Brom-4-ethylbenzol
1-Brom-4-ethylbenzol
Formel: C₈H₉Br
Molecular Weight: 185,06 g/mol
Siedepunkt: 205 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –43,5 °C
Dichte: 1,34226 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000111
CAS-Nummer: 1585-07-5
EINECS: 216-439-8