Tetrabutylammoniumfluorid Trihydrat

Lieferant: Molekula

26809718-100G
MOLE26809718-100GEA 152 EUR
MOLE26809718-100G
Tetrabutylammoniumfluorid Trihydrat
Tetrabutylammoniumfluorid Trihydrat
Formel: C₁₆H₃₆FN·3H₂O
Molecular Weight: 315,51 g/mol
Schmelzpunkt: 62…63 °C
MDL: MFCD00149981
CAS-Nummer: 87749-50-6
EINECS: 207-057-2
UN: 2811
ADR: 6.1,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR