4'-Bromacetophenon

Lieferant: Molekula
Achtung

Synonyme: p-Bromacetophenon, 1-(4-Bromphenyl)ethanon

27065743-100G
MOLE27065743-100GEA 0 EUR
MOLE27065743-100G
4'-Bromacetophenon
4'-Bromacetophenon
Formel: C₈H₇BrO
Siedepunkt: 255 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 49…52 °C
Dichte: 1,736 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000105
CAS-Nummer: 99-90-1
EINECS: 202-799-3
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,01387

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR