Trichloressigsäure

Lieferant: Molekula
Gefahr

Synonyme: TCA

27071914-1KG
MOLE27071914-1KGEA 210 EUR
MOLE27071914-1KG
Trichloressigsäure
Trichloressigsäure
Formel: Cl₃CCOOH
Molecular Weight: 163,39 g/mol
Siedepunkt: 196 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 54…56 °C
Dichte: 1,63 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 113 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004177
CAS-Nummer: 76-03-9
EINECS: 200-927-2
Merck Index: 13,09700
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae34130684af3f73eccad44eac686e325855232d&vid=b600bf2ba67ce275263e6172675e131d3f263837&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR