6-Methoxy-1-tetralon
Lieferant: Molekula
Synonyme:
6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenone, 6-Methoxy-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
27116667-100G
MOLE27116667-100GEA
184
EUR
MOLE27116667-100G
6-Methoxy-1-tetralon
6-Methoxy-1-tetralon
Formel:
C₁₁H₁₂O₂ Molecular Weight: 176,22 g/mol |
MDL:
MFCD00001695 CAS-Nummer: 1078-19-9 EINECS: 214-078-0 |