5-Fluor-2'-deoxyuridin (Floxuridin)
Lieferant: Molekula
27134875-1G
MOLE27134875-1GEA 0 EUR
MOLE27134875-1G
5-Fluor-2'-deoxyuridin (Floxuridin)
5-Fluor-2'-deoxyuridin (Floxuridin)
Formel: C₉H₁₁FN₂O₅
MDL: MFCD00006530
CAS-Nummer: 50-91-9
EINECS: 200-072-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III