2,6-Diaminopyridin

Lieferant: Molekula
Achtung

27143041-500G
MOLE27143041-500GEA 0 EUR
MOLE27143041-500G
2,6-Diaminopyridin
2,6-Diaminopyridin
Formel: C₅H₇N₃
Molecular Weight: 109,13 g/mol
Siedepunkt: 285 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 115…118 °C
Flammpunkt: 155 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006329
CAS-Nummer: 141-86-6
EINECS: 205-507-2
UN: 2671
ADR: 6.1,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR