(R)-(+)-4-Benzyl-2-oxazolidinon
Lieferant: Molekula
Synonyme:
(R)-4-Benzyl-2-oxazolidinone
27204332-5G
MOLE27204332-5GEA
93.4
EUR
MOLE27204332-5G
(R)-(+)-4-Benzyl-2-oxazolidinon
(R)-(+)-4-Benzyl-2-oxazolidinon
Formel:
C₁₀H₁₁NO₂ Molecular Weight: 177,2 g/mol |
MDL:
MFCD00010846 CAS-Nummer: 102029-44-7 |