(S)-(-)-Indolin-2-carbonsäure
Lieferant: Molekula
Synonyme:
(S)-Indoline-2-carboxylic acid
27353427-5G
MOLE27353427-5GEA
0
EUR
MOLE27353427-5G
(S)-(-)-Indolin-2-carbonsäure
(S)-(-)-Indolin-2-carbonsäure
Formel:
C₉H₉NO₂ Molecular Weight: 163.18 g/mol |
MDL:
MFCD00070578 CAS-Nummer: 79815-20-6 EINECS: 410-860-2 |