Dicyclohexyl-18-krone-6 (Gemisch der Isomeren)

Lieferant: Molekula

27631200-5G
MOLE27631200-5GEA 0 EUR
MOLE27631200-5G
Dicyclohexyl-18-krone-6 (Gemisch der Isomeren)
Dicyclohexyl-18-krone-6 (Gemisch der Isomeren)
Formel: C₂₀H₃₆O₆
MDL: MFCD00005099
CAS-Nummer: 16069-36-6
EINECS: 240-216-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR