4-Nitrobenzonitril
Lieferant: Molekula
Gefahr
Synonyme: 4-Nitrobenzoesäurenitril
27700380-25G
MOLE27700380-25GEA 0 EUR
MOLE27700380-25G
4-Nitrobenzonitril
4-Nitrobenzonitril
Formel: C₇H₄N₂O₂
Molecular Weight: 148,12 g/mol
Schmelzpunkt: 145…147 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007279
CAS-Nummer: 619-72-7
EINECS: 210-610-0
UN: 3439
ADR: 6.1,II