5-Fluor-2-indolcarbonsäure
Lieferant: Molekula
Synonyme:
5-Fluoro-1H-indole-2-carboxylic acid
27753742-5G
MOLE27753742-5GEA
0
EUR
MOLE27753742-5G
5-Fluor-2-indolcarbonsäure
5-Fluoroindole-2-carboxylic acid
Formel:
C₉H₆FNO₂ Schmelzpunkt: 258…259 °C |
MDL:
MFCD00005612 CAS-Nummer: 399-76-8 EINECS: 206-919-5 |