3',4'-Dimethylacetophenon

Lieferant: Molekula

Synonyme: 1-(3,4-Dimethylphenyl)ethan-1-on

27771252
MOLE27771252EA 0 EUR
MOLE27771252
3',4'-Dimethylacetophenon
3',4'-Dimethylacetophenon
Formel: C₁₀H₁₂O
Molecular Weight: 148,2 g/mol
Siedepunkt: 243 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –3 °C
Dichte: 1,0185 g/cm³ (0 °C)
MDL: MFCD00008743
CAS-Nummer: 3637-01-2
EINECS: 222-859-2

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR