Dimethylgelb
Lieferant: Molekula
Gefahr
Synonyme: Sudangelb, 4-(N,N-Dimethylamino)azobenzol, 4-(Dimethylamino)azobenzol, Buttergelb
27793472-25G
MOLE27793472-25GEA 71.6 EUR
MOLE27793472-25G
Dimethylgelb
Dimethylgelb
Formel: C₁₄H₁₅N₃
Molecular Weight: 225,29 g/mol
Siedepunkt: 371 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 113…117 °C
Dichte: 1,2233 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00008308
CAS-Nummer: 60-11-7
EINECS: 200-455-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,03279