2-Mesitylensulfonylchlorid

Lieferant: Molekula
Gefahr

Synonyme: Mesitylensulfonylchlorid, 2,4,6-Trimethylbenzolsulfonylchlorid, Mesitylen-2-sulfonylchlorid

27848042-100G
MOLE27848042-100GEA 0 EUR
MOLE27848042-100G
2-Mesitylensulfonylchlorid
2-Mesitylensulfonylchlorid
Formel: C₉H₁₁ClO₂S
Molecular Weight: 218,7 g/mol
Siedepunkt: 150 °C (20 mmHg)
Schmelzpunkt: 53…56 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007434
CAS-Nummer: 773-64-8
EINECS: 212-257-8
UN: 3261
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR