5-Cyan-2-thiophenboronsäure
Lieferant: Molekula
Synonyme:
(5-Cyanothiophen-2-yl)boronic acid, 5-Cyanothiophene-2-boronic acid
27885742-1G
MOLE27885742-1GEA
0
EUR
MOLE27885742-1G
5-Cyan-2-thiophenboronsäure
5-Cyano-2-thiopheneboronic acid
Formel:
C₅H₄BNO₂S Molecular Weight: 152,97 g/mol |
MDL:
MFCD02094029 CAS-Nummer: 305832-67-1 |